Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser mindre organiske molekyler, herunder nukleotider og organiske syrer, hurtigt og effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolonner. Disse kvaternære amin-stærke anionbytterkolonner er yderst stabile for vandige og mobile faser med lav pH. Baseret på silica med høj renhed bundet med en ionbytterligand, Hypersil GOLD SAX LC-søjler giver enestående topform og følsomhed.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Guard Cartridge, 4 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flowhastighed | 0.9 mL/min |
| Til brug med | Uniguard Direct Connection and Stand Alone Holder |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.