Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC kolonner
Artikelnummer. 10477414 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10477414
Brand: Thermo Scientific™ 26305104630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser mindre organiske molekyler, herunder nukleotider og organiske syrer, hurtigt og effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC søjler.
Analyser mindre organiske molekyler, herunder nukleotider og organiske syrer, hurtigt og effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolonner. Disse kvaternære amin-stærke anionbytterkolonner er yderst stabile for vandige og mobile faser med lav pH. Baseret på silica med høj renhed bundet med en ionbytterligand, Hypersil GOLD SAX LC-søjler giver enestående topform og følsomhed.
Om Hypersil GOLD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med avancerede søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 1,0 ml/min
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L14
Stationær fase Kvartær amin
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 2.5%
Kolonnetype Ionbytning
Endcapped Ja
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.