Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC kolonner
Artikelnummer. 11528290 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
Artikelnummer. 11528290
Brand: Thermo Scientific™ 25403012101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til at analysere vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser inklusive pesticider.
Analyser vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser og ikke-halogenerede polære forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorphenyl) HPLC-søjler. Disse søjler giver en alternativ selektivitet til C18 søjler i omvendt fase applikationer med fremragende topform og følsomhed.
Unik selektivitet
  • Øget retention og selektivitet for positionelle isomerer af halogenerede forbindelser
  • Fremragende selektiv analyse af ikke-halogenerede forbindelser, især polære forbindelser indeholdende hydroxyl-, carboxyl-, nitro- eller andre polære grupper
  • Effektiv adskillelse af vanskelige blandinger indeholdende nært beslægtede halogenerede og polære forbindelser
Indførelsen af en fluorgruppe i den stationære fase forårsager betydelige ændringer i interaktionen mellem opløst stof og stationær fase og øger selektiviteten og ekstra retention.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 4 stk.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L43
Stationær fase PFP (Pentafluorphenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.