Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC kolonner
Artikelnummer. 10774984 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10774984 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10067364 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10322885 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10149344 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10765526 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10231915 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10291955 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10579565 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10589565 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10058424 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10568035 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10201825 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 11508710 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 11598700 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 11588700 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 11578700 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10371015 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Pakke med 3 |
| 11538290 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10619285 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10270055 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10734657 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11528290 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10486764 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10559555 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10229944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10233223 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10642864 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10473415 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10304473 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10250665 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 11952458 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10641904 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10260995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10253193 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10706354 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10531135 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10583025 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10269504 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10435943 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10661134 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10465753 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10670774 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10523435 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm | Hver |
| 10141033 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10159194 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10078902 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10068902 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10418574 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10220815 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10724414 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10621524 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10704756 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10620564 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10131223 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
Artikelnummer. 10774984
Brand: Thermo Scientific™ 25403154630
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28011" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Anvendes til at analysere vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser inklusive pesticider.
Analyser vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser og ikke-halogenerede polære forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorphenyl) HPLC-søjler. Disse søjler giver en alternativ selektivitet til C18 søjler i omvendt fase applikationer med fremragende topform og følsomhed.
- Øget retention og selektivitet for positionelle isomerer af halogenerede forbindelser
- Fremragende selektiv analyse af ikke-halogenerede forbindelser, især polære forbindelser indeholdende hydroxyl-, carboxyl-, nitro- eller andre polære grupper
- Effektiv adskillelse af vanskelige blandinger indeholdende nært beslægtede halogenerede og polære forbindelser
Indførelsen af en fluorgruppe i den stationære fase forårsager betydelige ændringer i interaktionen mellem opløst stof og stationær fase og øger selektiviteten og ekstra retention.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjlerMød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L43 |
| Stationær fase | PFP (Pentafluorphenylpropyl) |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 8% |
| Kolonnetype | Omvendt fase |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.