Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Anvendes til at analysere vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser inklusive pesticider.
Analyser vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser og ikke-halogenerede polære forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorphenyl) HPLC-søjler. Disse søjler giver en alternativ selektivitet til C18 søjler i omvendt fase applikationer med fremragende topform og følsomhed.
- Øget retention og selektivitet for positionelle isomerer af halogenerede forbindelser
- Fremragende selektiv analyse af ikke-halogenerede forbindelser, især polære forbindelser indeholdende hydroxyl-, carboxyl-, nitro- eller andre polære grupper
- Effektiv adskillelse af vanskelige blandinger indeholdende nært beslægtede halogenerede og polære forbindelser
Indførelsen af en fluorgruppe i den stationære fase forårsager betydelige ændringer i interaktionen mellem opløst stof og stationær fase og øger selektiviteten og ekstra retention.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjlerMød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L43 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.