Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC kolonner
Artikelnummer. 10670774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
Artikelnummer. 10670774
Brand: Thermo Scientific™ 25402022130
Anvendes til at analysere vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser inklusive pesticider.
Analyser vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser og ikke-halogenerede polære forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorphenyl) HPLC-søjler. Disse søjler giver en alternativ selektivitet til C18 søjler i omvendt fase applikationer med fremragende topform og følsomhed.
Unique selectivity
  • Increased retention and selectivity for positional isomers of halogenated compounds
  • Excellent selective analysis of non-halogenated compounds, in particular polar compounds containing hydroxyl, carboxyl, nitro, or other polar groups
  • Efficient separation of difficult mixtures containing closely related halogenated and polar compounds
The introduction of a fluorine group into the stationary phase causes significant changes in solute-stationary phase interaction and increases the selectivity and extra retention.
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3, and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 20 mm
Maks. Tryk 18130 psi (1250 bar)
Partikelstørrelse 1.9 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L43
Stationær fase PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.