Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC kolonner
Artikelnummer. 10583025 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
10583025 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10067364 100 mm 10 mm 5 μm Hver
10322885 100 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10149344 100 mm 30 mm 5 μm Hver
10765526 100 mm 50 mm 5 μm Hver
10231915 150 mm 10 mm 5 μm Hver
10291955 150 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10579565 150 mm 30 mm 5 μm Hver
10589565 150 mm 50 mm 5 μm Hver
10058424 250 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10568035 250 mm 30 mm 5 μm Hver
10201825 250 mm 50 mm 5 μm Hver
11508710 50 mm 50 mm 5 μm Hver
11598700 50 mm 30 mm 5 μm Hver
11588700 50 mm 21.2 mm 5 μm Hver
11578700 50 mm 10 mm 5 μm Hver
10371015 10 mm 10 mm 5 μm Pakke med 3
11538290 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10619285 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
10270055 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10734657 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
11528290 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10486764 10 mm 1 mm 3 μm Pakke med 4
10774984 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10559555 150 mm 4 mm 3 μm Hver
10229944 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10233223 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10642864 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10473415 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10304473 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10250665 100 mm 1 mm 3 μm Hver
11952458 50 mm 3 mm 3 μm Hver
10641904 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10260995 30 mm 3 mm 3 μm Hver
10253193 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Hver
10706354 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10531135 100 mm 3 mm 1.9μ m Hver
10269504 50 mm 4.6 mm 1.9 μm Hver
10435943 50 mm 3 mm 1.9μ m Hver
10661134 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10465753 50 mm 1 mm 1.9 μm Hver
10670774 20 mm 2.1 mm 1.9 μm Hver
10523435 100 mm 1 mm 1.9 μm Hver
10141033 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10159194 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10078902 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10068902 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10418574 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10220815 150 mm 3 mm 5 μm Hver
10724414 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10621524 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10704756 100 mm 3 mm 5 μm Hver
10620564 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10131223 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Artikelnummer. 10583025 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25402102130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til at analysere vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser inklusive pesticider.
Analyser vanskelige opløselige blandinger af halogenerede forbindelser og ikke-halogenerede polære forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorphenyl) HPLC-søjler. Disse søjler giver en alternativ selektivitet til C18 søjler i omvendt fase applikationer med fremragende topform og følsomhed.
Unik selektivitet
  • Øget retention og selektivitet for positionelle isomerer af halogenerede forbindelser
  • Fremragende selektiv analyse af ikke-halogenerede forbindelser, især polære forbindelser indeholdende hydroxyl-, carboxyl-, nitro- eller andre polære grupper
  • Effektiv adskillelse af vanskelige blandinger indeholdende nært beslægtede halogenerede og polære forbindelser
Indførelsen af en fluorgruppe i den stationære fase forårsager betydelige ændringer i interaktionen mellem opløst stof og stationær fase og øger selektiviteten og ekstra retention.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 18130 psi (1250 bar)
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L43
Stationær fase PFP (Pentafluorphenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.