Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Peptid HPLC-søjle
Artikelnummer. p-10146081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Maks. Tryk:
14503 psi (1000 bar)
21756 psi (1500 bar)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Maks. Tryk
17906092 50 mm 14503 psi (1000 bar)
17926092 100 mm 21756 psi (1500 bar)
17916092 150 mm 21756 psi (1500 bar)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17906092 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26002052130
Hypersil GOLD™ Peptid ydeevne er sikret af vores dobbelte kvalitetsbekræftelse, som udføres på både neutrale forbindelser såvel som på en Cytochrom C-fordøjelse.
Løs peptidudfordringer med én kolonne - NYT Hypersil GULD Peptid .
Opnå ensartet tilbageholdelse af alle peptider, inklusive hydrofile, og opløs deamiderede arter. Denne kolonne er designet til stabilitet og parti-til-lot-konsistens og opfylder behovene for biofarmaceutisk produktudvikling og produktionskontrol.
Hypersil GOLD Peptidesøjlens ydeevne er sikret gennem dobbelt kvalitetsbekræftelse, inklusive en peptidbaseret QC-test, sikrer tillid til ultraren silica, ligandbinding og søjlepakning for uovertruffen sekvensdækning og højere topkapacitet sammenlignet med andre peptidkolonner.
Konsistente, pålidelige resultater
Nyd fremragende reproducerbarhed med minimal RSD%, hvilket sikrer konsistens fra kolonne til kolonne og lod til grund.
Optimeret peptidretention – Behold mere, opdag mere
Vores kolonne holder unikt på hydrofile peptider, hvilket sikrer, at ingen kritiske data overses.
Exceptionel topkapacitet - Adskilt med overlegenhed
Opnå højere peakkapacitet for detaljerede og klare separationer, så hver komponent bliver tydeligt løst.
Avanceret PTM-analyse - Afkod komplekse modifikationer
Adskille effektivt centrale post-translationelle modifikationer som deamidation, hvilket er afgørende for dybdegående proteinanalyse. Fremragende topform for peptider, der bruger enten FA- eller TFA-holdige mobile faser.
Uovertruffen sekvensdækning - Se det fulde billede
Høj sekvensdækning giver en omfattende analyse, der afslører den sande kompleksitet af dine prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med UHPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 14503 psi (1000 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 1,9 μm
pH 2 til 11
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 selektivitetspeptid
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 11%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Stainless Steel
Teknik UHPLC, HPLC