Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler, 5 μm
BIOPHARMA
Product Code. 10291325 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diameter (metrisk):
1 mm
4 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10291325
Brand: Thermo Scientific™ 25005104030
Only null left
Add to basket
Add to basket
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med disse endekappede, ultrarene, silicabaserede kolonner.
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Med deres fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed, Hypersil GULD kolonner giver dig tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af dine analytiske data.
Ny binding:
  • Proprietær derivatisering og end-capping
  • C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet:
  • Robust ydeevne ved høj pH
  • Fremragende kolonnestabilitet ved lav pH
Fleksible formater:
  • Javelin HTS-søjler til screening med høj gennemstrømning
  • Semi-præparative søjler med 12 μm partikler til rådighed
Om Hypersil GULD familie af HPLC-kolonner:
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0,8 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 11
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase