Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-selektivitets-HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10793216 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
12 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
Artikelnummer. 10793216
Brand: Thermo Scientific™ 25005109370
Brug disse endekappede, ultrarene, silica-baserede kolonner til at generere enestående topform og opløsning til HPLC og LC/MS analyser ved hjælp af generiske gradienter
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Med deres fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed, Hypersil GULD kolonner giver dig tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af dine analytiske data.
Novel Bonding
  • Proprietary derivatization and end-capping
  • C18 (USP L1) selectivity
pH Stability
  • Robust performance at high pH
  • Excellent column stability at low pH
Flexible Formats
  • Javeliv HTS columns for high throughput screening
  • Semi-preparative columns with 12μm particles available
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Preparative Column
Diameter (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 400 bar
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 to 11
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L1
Stationær fase C18 Selectivity
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.