Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-selektivitets-HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10384723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
12 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
Artikelnummer. 10384723
Brand: Thermo Scientific™ 25005103030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse endekappede, ultrarene, silica-baserede kolonner til at generere enestående topform og opløsning til HPLC og LC/MS analyser ved hjælp af generiske gradienter
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Med deres fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed, Hypersil GULD kolonner giver dig tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af dine analytiske data.
Roman Bonding
  • Proprietær derivatisering og end-capping
  • C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet
  • Robust ydeevne ved høj pH
  • Fremragende kolonnestabilitet ved lav pH
Fleksible formater
  • Javeliv HTS-søjler til screening med høj kapacitet
  • Semi-præparative søjler med 12 μm partikler til rådighed
Om Hypersil GULD Familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 11
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Selektivitet
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 11%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.