Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-selektivitets-HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10384323 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
12 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
96 product options available for selection
Product selection table with 96 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10384323 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10211625 30 mm 1 mm 3 μm Hver
10394463 30 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10508995 30 mm 3 mm 3 μm Hver
10764984 30 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10342595 50 mm 1 mm 3 μm Hver
10424413 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10293183 50 mm 3 mm 3 μm Hver
10658825 50 mm 4 mm 3 μm Hver
10089282 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10281225 100 mm 1 mm 3 μm Hver
10632864 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10304923 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10794546 100 mm 4 mm 3 μm Hver
10704556 150 mm 1 mm 3 μm Hver
10121223 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10131383 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10456844 150 mm 4 mm 3 μm Hver
10610564 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
11528270 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
11808901 10 mm 2.1 mm 1.9μ m Pakke med 3
10464613 20 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10305063 30 mm 1 mm 1.9μ m Hver
10049142 30 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10020213 50 mm 1 mm 1.9μ m Hver
10474783 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10345203 50 mm 3 mm 1.9μ m Hver
10169344 50 mm 4.6 mm 1.9μ m Hver
10715004 100 mm 1 mm 1.9μ m Hver
10734604 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10582465 100 mm 3 mm 1.9μ m Hver
10630204 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10446503 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10608705 10 mm 1 mm 3 μm Pakke med 4
11518270 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10481365 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
10618705 10 mm 1 mm 5 μm Pakke med 4
11538270 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
10544085 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
11548270 10 mm 4 mm 5 μm -
10107604 10 mm 10 mm 5 μm Pakke med 3
10475163 30 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10668825 30 mm 3 mm 5 μm Hver
10008862 30 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10611334 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10191523 50 mm 3 mm 5 μm Hver
10611524 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10322725 50 mm 10 mm 5 μm Hver
10332485 50 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10037444 50 mm 30 mm 5 μm Hver
10517825 50 mm 50 mm 5 μm Hver
10140743 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10384723 100 mm 3 mm 5 μm Hver
10121033 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10312405 100 mm 10 mm 5 μm Hver
10077404 100 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10793216 100 mm 30 mm 5 μm Hver
10087404 100 mm 50 mm 5 μm Hver
10131033 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10795316 150 mm 3 mm 5 μm Hver
10313065 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10501695 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10281195 150 mm 10 mm 5 μm Hver
10437634 150 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10027174 150 mm 30 mm 5 μm Hver
10352975 150 mm 50 mm 5 μm Hver
10009102 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10352775 250 mm 3 mm 5 μm Hver
10506365 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10543035 250 mm 4.6 mm 5 μm -
10723996 250 mm 10 mm 5 μm Hver
10467634 250 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10724186 250 mm 30 mm 5 μm Hver
10372545 250 mm 50 mm 5 μm Hver
15240718 10 mm 10 mm 12 μm Pakke med 3
10076344 10 mm 10 mm 12 μm Pakke med 3
10578035 50 mm 10 mm 12 μm Hver
10078424 50 mm 21.2 mm 12 μm Hver
10743426 50 mm 30 mm 12 μm Hver
10699775 50 mm 50 mm 12 μm Hver
10392785 100 mm 10 mm 12 μm Hver
10272055 100 mm 21.2 mm 12 μm Hver
10698825 100 mm 30 mm 12 μm Hver
10382405 100 mm 50 mm 12 μm Hver
10417644 150 mm 10 mm 12 μm Hver
10508615 150 mm 21.2 mm 12 μm Hver
10008524 150 mm 30 mm 12 μm Hver
10639405 150 mm 50 mm 12 μm Hver
10363465 250 mm 10 mm 12 μm Hver
10609595 250 mm 21.2 mm 12 μm Hver
11508690 250 mm 30 mm 12 μm Hver
10713046 250 mm 50 mm 12 μm Hver
15260718 10 mm 20 mm 12 μm Hver
11528360 250 mm 3 mm 3 μm Hver
11827041 250 mm 4.6 mm 3 μm Hver
12626547 100 mm 4.6 mm 1,9 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 96 options available.
96 options
Artikelnummer. 10384323 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25003104630
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Brug disse endekappede, ultrarene, silica-baserede kolonner til at generere enestående topform og opløsning til HPLC og LC/MS analyser ved hjælp af generiske gradienter
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Med deres fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed, Hypersil GULD kolonner giver dig tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af dine analytiske data.
Romanbinding
  • Proprietær derivatisering og endcapping
  • C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet
  • Robust ydeevne ved høj pH
  • Fremragende søjlestabilitet ved lav pH
Fleksible formater
  • Javelin HTS-kolonner til højkapacitetsscreening
  • Semi-preparative kolonner med 12 μm partikler tilgængelige
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kolonnekemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
  • Fremragende peak-symmetri
  • Smalle toppe for fremragende effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
  • Løsninger til højkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 11
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Selektivitet
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 10%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.