Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-selektivitets-HPLC-kolonner
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Opnå enestående topform og opløsning til dine HPLC- og LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-søjler. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Med deres fremragende opløsning, effektivitet og følsomhed, Hypersil GULD kolonner giver dig tillid til nøjagtigheden og kvaliteten af dine analytiske data.
- Proprietær derivatisering og end-capping
- C18 (USP L1) selektivitet
- Robust ydeevne ved høj pH
- Fremragende kolonnestabilitet ved lav pH
- Javeliv HTS-søjler til screening med høj kapacitet
- Semi-præparative søjler med 12 μm partikler til rådighed
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Especificaciones
Especificaciones
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstørrelse | 1.9μ m |
| pH | 1 til 11 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mostrar más |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.