Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC HPLC-søjler
Artikelnummer. 11748056 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11748056
Brand: Thermo Scientific™ 26503012101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behold meget polære og hydrofile analytter, som er svære at analysere med konventionelle C18-søjler, vha. Hypersil GULD PEI HILIC LC kolonner.
Behold meget polære og hydrofile analytter, som er svære at analysere med konventionelle C18-søjler, vha. Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (hydrofil interaktion væskekromatografi) LC kolonner. Disse kolonner leverer ligetil adskillelse uden behov for prøvederivatisering eller ionparreagenser. Med enestående topform og selektivitet giver søjlerne forbedret følsomhed til MS-detektion. Med 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser, Hypersil GOLD PEI HILIC-søjler er ideelle til anvendelser inden for lægemiddelforskning, fødevaretestning og miljøanalyser.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-kolonner:
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 4 stk.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Polyethylenimin
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 6%
Kolonnetype HILISK
Endcapped Nej
Fase HILISK
Type Beskyttelsespatron
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.