Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC HPLC-søjler
Artikelnummer. 11507991 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11507991
Brand: Thermo Scientific™ 26505254030
Behold meget polære og hydrofile analytter, som er svære at analysere med konventionelle C18-søjler, vha. Hypersil GULD PEI HILIC LC kolonner.
Behold meget polære og hydrofile analytter, som er svære at analysere med konventionelle C18-søjler, vha. Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (hydrofil interaktion væskekromatografi) LC kolonner. Disse kolonner leverer ligetil adskillelse uden behov for prøvederivatisering eller ionparreagenser. Med enestående topform og selektivitet giver søjlerne forbedret følsomhed til MS-detektion. Med 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser, Hypersil GOLD PEI HILIC-søjler er ideelle til anvendelser inden for lægemiddelforskning, fødevaretestning og miljøanalyser.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns:
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
Stationær fase Polyethyleneimine
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 6%
Kolonnetype HILIC
Endcapped No
Fase HILIC
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.