Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Skift selektivitet med lavere hydrofobicitet. Bruge Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC-søjler til normal og omvendt faseadskillelse.
- Fremragende topform
- Fremragende følsomhed
- Mindre fastholdelse for hurtigere analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L10 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.