Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC-søjler
Artikelnummer. 10273703 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10273703
Brand: Thermo Scientific™ 25805254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skift selektivitet med lavere hydrofobicitet. Brug disse HPLC-kolonner til normal og omvendt faseadskillelse.
Skift selektivitet med lavere hydrofobicitet. Bruge Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC-søjler til normal og omvendt faseadskillelse.
  • Fremragende topform
  • Fremragende følsomhed
  • Mindre fastholdelse for hurtigere analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.