Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C8 HPLC-kolonner
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Oprethold den følsomhed, du har brug for til dine oprensningsbehov ved at bruge Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 præparative LC-kolonner. Bedst til opskalering fra analytisk til præp LC-metode og ideel til analytter med medium hydrofobicitet, eller når en mindre hydrofob fase er påkrævet for at opnå optimal retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer. Drag fordel af lignende selektivitet til C18-søjler med en forudsigelig elueringsrækkefølge. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Lignende selektivitet, mindre retention end C18-søjler
- Vellykket tilbageholdelse og separation af moderat hydrofobe analytter.
- Bedst til fedtsyrer, som er for hydrofobe til analyse ved hjælp af C18-søjler.
- C8 (USP L7) selektivitet.
Hurtigere adskillelser
- Højere analytisk gennemløb sammenlignet med C18-alkylkædekemi.
- Hurtigere eluering af forbindelse på grund af reducerede hydrofobe interaktioner.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Til brug med | Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 885-010 |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Show More |