Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11543141 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11543141
Brand: Thermo Scientific™ 25205259070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Har analytter med medium hydrofobicitet eller har brug for en mindre hydrofob fase for at opnå optimal retention? Disse søjler giver enestående følsomhed og fremragende topform.
For analytter med middel hydrofobicitet eller når en mindre hydrofob fase er påkrævet for at opnå optimal retention, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-søjler for enestående følsomhed og fremragende topform. Selektiviteten svarer til C18-søjler med en forudsigelig elueringsrækkefølge, men mindre retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer.
Similar selectivity, less retention than C18 columns
  • Successful retention and separation of moderately hydrophobic analytes
  • Ideal for fatty acids, which are too hydrophobic for analysis using C18 columns
Faster separations
  • Higher analytical throughput compared to C18 alkyl chain chemistry
  • Quicker compound elution due to reduced hydrophobic interactions
Superior performance
  • Highly symmetrical peak shapes
  • Improved speed of analysis, efficiency, and sensitivity
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Preparative Column, Standard
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 9
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Reversed Phase
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.