Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10765783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10765783 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10149494 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10261915 100 mm 3 mm 5 μm Hver
10503235 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10343465 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10755783 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10690564 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10639565 50 mm 1 mm 5 μm Hver
11538380 20 mm 2.1 mm 5 μm Hver
11543141 250 mm 10 mm 5 μm Hver
10108874 150 mm 3 mm 5 μm Hver
10293413 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10203663 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10764356 50 mm 3 mm 5 μm Hver
10619405 250 mm 3 mm 5 μm Hver
10243453 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10690754 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10736144 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10734766 150 mm 4 mm 3 μm Hver
10312745 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10078952 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10352695 150 mm 1 mm 3 μm Hver
10774414 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10202105 100 mm 4 mm 3 μm Hver
10619395 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10018912 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10027464 100 mm 1 mm 3 μm Hver
10543995 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10558585 50 mm 3 mm 3 μm Hver
10553035 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10283653 30 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10119564 30 mm 3 mm 3 μm Hver
10746334 30 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10234864 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10442195 100 mm 3 mm 1,9 μm Hver
10074694 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10329884 100 mm 1 mm 1.9μ m Hver
10096024 50 mm 4.6 mm 1,9 μm Hver
10664945 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10442005 50 mm 1 mm 1,9 μm Hver
10044264 30 mm 2.1 mm 1,9 μm Hver
11508280 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10259644 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
10535445 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
10609855 10 mm 1 mm 5 μm Pakke med 4
10487694 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
10075814 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
11598270 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10714817 10 mm 1 mm 3 μm Pakke med 4
11542821 250 mm 4.6 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Artikelnummer. 10765783 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25205252130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Har analytter med medium hydrofobicitet eller har brug for en mindre hydrofob fase for at opnå optimal retention? Disse søjler giver enestående følsomhed og fremragende topform.
For analytter med middel hydrofobicitet eller når en mindre hydrofob fase er påkrævet for at opnå optimal retention, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-søjler for enestående følsomhed og fremragende topform. Selektiviteten svarer til C18-søjler med en forudsigelig elueringsrækkefølge, men mindre retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer.
Lignende selektivitet, mindre retention end C18-kolonner
  • Succesfuld tilbageholdelse og separation af moderat hydrofobe analytter
  • Ideelt til fedtsyrer, som er for hydrofobe til analyse med C18-kolonner
Hurtigere adskillelser
  • Højere analytisk gennemstrømning sammenlignet med C18 alkylkædekemi
  • Hurtigere forbindelseseluering på grund af reducerede hydrofobe interaktioner
Overlegen ydeevne
  • Meget symmetriske topformer
  • Forbedret analysehastighed, effektivitet og følsomhed
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
  • Fremragende peak-symmetri
  • Smalle toppe for fremragende effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
  • Løsninger til højkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Sfærisk, fuldt porøs, Ultrapure silica
Kulstofbelastning 8%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Stainless Steel
Teknik Reversed Phase HPLC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.