Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-søjler
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
For analytter med middel hydrofobicitet eller når en mindre hydrofob fase er påkrævet for at opnå optimal retention, brug Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-søjler for enestående følsomhed og fremragende topform. Selektiviteten svarer til C18-søjler med en forudsigelig elueringsrækkefølge, men mindre retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer.
- Vellykket tilbageholdelse og separation af moderat hydrofobe analytter
- Ideel til fedtsyrer, som er for hydrofobe til analyse med C18-søjler
- Højere analytisk gennemløb sammenlignet med C18-alkylkædekemi
- Hurtigere eluering af forbindelse på grund af reducerede hydrofobe interaktioner
- Meget symmetriske topformer
- Forbedret analysehastighed, effektivitet og følsomhed
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L7 |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.