Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 16378576 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16378576
Brand: Thermo Scientific™ 25505259270A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til hydrofobe analytter, der binder for tæt på andre omvendt-fase kolonner.
Opnå hurtigere separationer for hydrofobe analytter, når du skalerer op ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 omvendt fase præparative HPLC kolonner, til dine oprensningsbehov. Disse C4-søjler giver fremragende følsomhed og høj effektivitet, hvilket fremhæver en lavere hydrofobicitet end C8- eller C18-søjler. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Lignende selektivitet, mindre retention end C18- eller C8-søjler
  • Fremragende retention og adskillelse af meget hydrofobe analytter med denne korte alkylkædelængde, lav hydrofobicitet kolonne.
  • Bedst til analyse af hydrofobe polypeptider og proteiner.
  • C4 (USP L26) selektivitet.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4300 psi (295 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L26
Stationær fase C4
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase