Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå hurtigere separationer for hydrofobe analytter, når du skalerer op ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 omvendt fase præparative HPLC kolonner, til dine oprensningsbehov. Disse C4-søjler giver fremragende følsomhed og høj effektivitet, hvilket fremhæver en lavere hydrofobicitet end C8- eller C18-søjler. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Lignende selektivitet, mindre retention end C18- eller C8-søjler
- Fremragende retention og adskillelse af meget hydrofobe analytter med denne korte alkylkædelængde, lav hydrofobicitet kolonne.
- Bedst til analyse af hydrofobe polypeptider og proteiner.
- C4 (USP L26) selektivitet.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L26 |
| Vis mere |