Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. p-4523052 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10609585
Brand: Thermo Scientific™ 25505052130
Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
For meget hydrofobe analytter, opnå hurtigere separationer med fremragende topformer vha Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-søjler. Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Hypersil GOLD C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
Similar selectivity, less retention than C18 or C8 columns
  • Successful retention and separation of very hydrophobic analytes with this short alkyl chain length, low hydrophobicity column
  • Ideal for analysis of hydrophobic polypeptides and proteins
Superior Performance
  • Highly symmetrical peak shapes
  • 1.9μm particle size columns improve speed and efficiency
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3, and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L26
Stationær fase C4
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.