Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
For meget hydrofobe analytter, opnå hurtigere separationer med fremragende topformer vha Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-søjler. Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Hypersil GOLD C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
- Successful retention and separation of very hydrophobic analytes with this short alkyl chain length, low hydrophobicity column
- Ideal for analysis of hydrophobic polypeptides and proteins
- Highly symmetrical peak shapes
- 1.9μm particle size columns improve speed and efficiency
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3, and 5μm particle sizes for all your separation needs
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.