Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10261325 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10261325
Brand: Thermo Scientific™ 25503154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
For meget hydrofobe analytter, opnå hurtigere separationer med fremragende topformer vha Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-søjler. Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Hypersil GOLD C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
Lignende selektivitet, mindre retention end C18- eller C8-søjler
  • Vellykket tilbageholdelse og separation af meget hydrofobe analytter med denne korte alkylkædelængde, lav hydrofobicitetssøjle
  • Ideel til analyse af hydrofobe polypeptider og proteiner
Overlegen præstation
  • Meget symmetriske topformer
  • 1,9 μm partikelstørrelse søjler forbedrer hastighed og effektivitet
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L26
Stationær fase C4
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 5%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.