Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
For meget hydrofobe analytter, opnå hurtigere separationer med fremragende topformer vha Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-søjler. Med en lavere hydrofobicitet end C18- eller C8-søjler, Hypersil GOLD C4-søjler giver enestående følsomhed og høj effektivitet.
- Vellykket tilbageholdelse og separation af meget hydrofobe analytter med denne korte alkylkædelængde, lav hydrofobicitetssøjle
- Ideel til analyse af hydrofobe polypeptider og proteiner
- Meget symmetriske topformer
- 1,9 μm partikelstørrelse søjler forbedrer hastighed og effektivitet
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstørrelse | 1.9μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.