Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C18 HPLC-søjler
Artikelnummer. 16328536 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagtsøjle, 1/16 in.
Vagtsøjle, 1/8 in.
Partikelstørrelse:
5 μm
12 μm
12μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16328536
Brand: Thermo Scientific™ 25012159370A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opskaler nemt din metode til at forberede LC ved hjælp af Hypersil GOLD C18 præparative HPLC-søjler til fremragende topform i en række forskellige formater inklusive XtendedLife-teknologi.
Oprethold enestående topform og opløsning til dine opskalering af rensningsbehov ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 præparative HPLC-søjler. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng. Disse endeafsluttede, ultrarene, silicabaserede søjler leverer betydelig reduktion i peak tailing ved brug af generiske gradienter med C18-selektivitet. Hypersil GULD kolonner giver dig selvtillid, når du skalerer op fra din analysemetode.
Roman Bonding
  • Proprietær funktionalisering og end-capping.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
pH-stabilitet
  • Robust ydeevne ved høj pH.
  • Fremragende kolonnestabilitet ved lav pH.
Overlegen præstation
  • Meget symmetriske topformer.
  • Forbedret analysehastighed, effektivitet og følsomhed.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Om Hypersil GULD Familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 2200 psi (152 bar)
Partikelstørrelse 12μ m
pH 2 til 9
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase