Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Separer effektivt mindre proteiner, peptider, anioniske arter og polære molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolonner. Den svage anionbytterfase, skabt af en polymer aminligand bundet til meget ren base-deaktiveret silica, adskiller flere ladede analytter. Den bundne fase tilbyder yderligere kromatografiske muligheder, herunder hydrofil interaktionschromatografi (HILIC), som er ideel til adskillelse af sukkerarter og andre meget polære arter.
- Outstanding peak shape and selectivity
- Superb stability under demanding pH conditions
- Higher efficiency than polymer-based ion exchange columns
- Improved speed with 1.9μm particle size columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Flowhastighed | 0.4 mL/min |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.