Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX HPLC kolonner
Artikelnummer. 10332885 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10332885
Brand: Thermo Scientific™ 26105252130
Separer effektivt mindre proteiner, peptider, anioniske arter og polære molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolonner.
Separer effektivt mindre proteiner, peptider, anioniske arter og polære molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolonner. Den svage anionbytterfase, skabt af en polymer aminligand bundet til meget ren base-deaktiveret silica, adskiller flere ladede analytter. Den bundne fase tilbyder yderligere kromatografiske muligheder, herunder hydrofil interaktionschromatografi (HILIC), som er ideel til adskillelse af sukkerarter og andre meget polære arter.
Excellent Chromatographic Performance
  • Outstanding peak shape and selectivity
  • Superb stability under demanding pH conditions
  • Higher efficiency than polymer-based ion exchange columns
  • Improved speed with 1.9μm particle size columns
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0.2 mL/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
Stationær fase Polymeric Amine
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 6%
Kolonnetype Mixed Mode
Endcapped No
Fase HILIC and Ion Exchange
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.