Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Artikelnummer. 10783497 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10783497 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10649215 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10221325 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10241085 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10582065 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10161023 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10019382 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10718063 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10150593 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10140593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10662474 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10776153 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Pakke med 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10008902 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10572255 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10364603 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10190873 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10541105 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10513795 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10715793 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10736734 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10582635 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10119574 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10572635 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10324223 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10375203 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Hver |
Beskrivelse
Behold og opløs polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolonner. Disse søjler giver fremragende topform, selv med udfordrende omvendte faseadskillelser ved brug af meget vandige mobile faser.
- Polær funktionel gruppe i endehætten giver yderligere interaktionsmekanisme til adskillelse af polære forbindelser
- Giver overlegen tilbageholdelse af polære forbindelser
- Anvendes i 100% vandige mobile faser
- Intet tab af ydeevne eller stabilitet
- Kontrollerede sekundære interaktioner sikrer optimal topform for alle analyttyper
- Ideel til kvantitativ analyse af sporniveauer af polære analytter
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelsespatron, 4 stk. |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fully Porous |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Mængde | Pack of 4 |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | aQ C18 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Emballagemateriale | Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 12% |
| Endcapped | Polar |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.