Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Artikelnummer. 10582065 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Pakke med 4
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10582065 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10392955 50 mm 10 mm 5 μm Hver
10017874 50 mm 30 mm 5 μm Hver
10538395 50 mm 50 mm 5 μm Hver
10649215 100 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10448564 100 mm 30 mm 5 μm Hver
10362525 100 mm 50 mm 5 μm Hver
10109374 150 mm 10 mm 5 μm Hver
10221325 150 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10017824 150 mm 30 mm 5 μm Hver
10027824 150 mm 50 mm 5 μm Hver
10231085 250 mm 10 mm 5 μm Hver
10241085 250 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10527245 250 mm 30 mm 5 μm Hver
10446844 250 mm 50 mm 5 μm Hver
10783497 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
10659945 50 mm 21.2 mm 5 μm Hver
10056134 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10611296 250 mm 3 mm 5 μm Hver
10161023 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10019382 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10363105 150 mm 4 mm 5 μm Hver
10497414 150 mm 3 mm 5 μm Hver
10718063 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10150593 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10557435 100 mm 3 mm 5 μm Hver
10140593 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10662474 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10508405 50 mm 3 mm 5 μm Hver
10776153 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10117664 10 mm 10 mm 5 μm Pakke med 3
11578280 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10370905 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
10008902 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10509355 150 mm 4 mm 3 μm Hver
10268944 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10572255 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10210655 150 mm 1 mm 3 μm Hver
10364603 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10139514 100 mm 4 mm 3 μm Hver
10074313 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10190873 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10129514 100 mm 1 mm 3 μm Hver
10541105 50 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10629955 50 mm 4 mm 3 μm Hver
10251235 50 mm 3 mm 3 μm Hver
10513795 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10715793 30 mm 2.1 mm 3 μm Hver
11568280 10 mm 4 mm 3 μm Pakke med 4
11558280 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
11548280 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10360905 10 mm 1 mm 3 μm Pakke med 4
10486693 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10736734 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10631344 100 mm 3 mm 1.9μ m Hver
10582635 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10621344 100 mm 1 mm 1.9μ m Hver
10119574 50 mm 4.6 mm 1.9μ m Hver
10111723 50 mm 3 mm 1.9μ m Hver
10572635 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10101723 50 mm 1 mm 1.9μ m Hver
10324223 30 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10375203 20 mm 2.1 mm 1,9 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Artikelnummer. 10582065 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25305254630
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Behold og opløs polære analytter med stærkt vandige mobile faser.
Behold og opløs polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolonner. Disse søjler giver fremragende topform, selv med udfordrende omvendte faseadskillelser ved brug af meget vandige mobile faser.
Alternativ selektivitet med polær endcapped C18 stationær fase
  • Den polære funktionelle gruppe i endcap giver en yderligere interaktionsmekanisme til separation af polære forbindelser
  • Giver overlegen tilbageholdelse af polære forbindelser
Stabilitet i stærkt vandige mobile faser
  • Brugbar i 100% vandige mobile faser
  • Ingen tab af ydeevne eller stabilitet
Fremragende topform
  • Kontrollerede sekundære interaktioner sikrer optimal topform for alle analyttyper
  • Ideelt til kvantitativ analyse af sporniveauer af polære analytter
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
  • Fremragende peak-symmetri
  • Smalle toppe for fremragende effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
  • Løsninger til højkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase aQ C18
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 12%
Endcapped Polar
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.