Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Behold og opløs polære analytter med meget vandige mobile faser.
Behold og opløs polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolonner. Disse søjler giver fremragende topform, selv med udfordrende omvendte faseadskillelser ved brug af meget vandige mobile faser.
- Polær funktionel gruppe i endehætten giver yderligere interaktionsmekanisme til adskillelse af polære forbindelser
- Giver overlegen tilbageholdelse af polære forbindelser
- Anvendes i 100% vandige mobile faser
- Intet tab af ydeevne eller stabilitet
- Kontrollerede sekundære interaktioner sikrer optimal topform for alle analyttyper
- Ideel til kvantitativ analyse af sporniveauer af polære analytter
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening
- 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.