Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-søjler
Artikelnummer. 10008902
Shop alle Thermo Scientific produkter
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10008902 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10649215 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10221325 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Hver |
| 10241085 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Hver |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Hver |
| 10783497 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Hver |
| 10582065 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10161023 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10019382 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10718063 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10150593 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10140593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10662474 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10776153 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Pakke med 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10572255 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10364603 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10190873 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10541105 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Hver |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10513795 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10715793 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10736734 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10582635 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10119574 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10572635 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10324223 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10375203 | 20 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | Hver |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Behold og opløs polære analytter ved hjælp af Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolonner. Disse søjler giver fremragende topform, selv med udfordrende omvendte faseadskillelser ved brug af meget vandige mobile faser.
- Den polære funktionelle gruppe i endcap giver en yderligere interaktionsmekanisme til separation af polære forbindelser
- Giver overlegen tilbageholdelse af polære forbindelser
- Brugbar i 100% vandige mobile faser
- Ingen tab af ydeevne eller stabilitet
- Kontrollerede sekundære interaktioner sikrer optimal topform for alle analyttyper
- Ideelt til kvantitativ analyse af sporniveauer af polære analytter
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
- Fremragende peak-symmetri
- Smalle toppe for fremragende effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
- Løsninger til højkapacitetsscreening
- 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fuldstændig porøs |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | aQ C18 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Emballagemateriale | Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 12% |
| Endcapped | Polar |
| Fase | Omvendt fase |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.