Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 omvendt fase HPLC-kolonne, 3μ m, 4,6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 11588380 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11588380
Brand: Thermo Scientific™ 25303254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 12%; Porestørrelse: 175Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 1,2 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 9
Porestørrelse 175Å
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase aQ C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Polar
Fase Omvendt fase