Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Stabil i 100 % vandig mobil fase, Hypersil GOLD aQ polære endekappede C18 præparative HPLC-søjler giver forbedret retention og opløsning af polære analytter.
Behold og løs polære analytter til dine opskaleringsbehov ved at bruge Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 præparative kolonner. Disse C18 præparative HPLC-søjler er perfekte til udfordrende omvendte faseadskillelser ved brug af meget vandige mobile faser. Vores søjler kommer i en lang række dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Alternativ selektivitet med polær endekappet C18 stationær fase
- Polær funktionel gruppe i endehætten giver yderligere interaktionsmekanisme til adskillelse af polære forbindelser.
- Giver overlegen tilbageholdelse af polære forbindelser.
- C18 (USP L1) selektivitet.
Stabilitet i meget vandige mobile faser
- Anvendes i 100% vandige mobile faser.
- Intet tab af ydeevne eller stabilitet.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Om Hypersil GULD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, forlænget liv |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 2000 psi (140 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 9 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Vis mere |