Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC kolonner
Artikelnummer. 10793097
Shop alle Thermo Scientific produkter
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10793097 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10427324 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10157554 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10391295 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10147654 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10742717 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10006074 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10554105 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Hver |
| 10322975 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Hver |
| 10752717 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Hver |
| 10517455 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Hver |
| 10732347 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10670246 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10177994 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Hver |
| 10381295 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10169564 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10600826 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10211095 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Hver |
| 10289364 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Hver |
| 10689755 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Hver |
| 10742527 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10187654 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10681196 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Hver |
| 10056114 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10478664 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10698515 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10036304 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Pakke med 4 |
| 10259174 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10525615 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
| 10659465 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pakke med 4 |
Brug rabatkode 27992
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Opnå fremragende kromatografiske separationer i svag anionbytning, omvendt fase og normal fase med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC kolonner. Disse søjler, der har en højtydende aminopropylfase, giver enestående topform og følsomhed og fås med en partikelstørrelse på μ1,9 m til højhastigheds- og højeffektiv separation.
Fremragende kromatografiske egenskaber i tre tilstande
- Bevarer anioner og organiske syrer i svag anionudvekslingstilstand, når de bruges med fælles buffere og en organisk modifikator
- Excels til kulhydratanalyse i omvendt fase-tilstand
- Tilbyder en alternativ selektivitet til silicakolonner i normalfasekromatografi
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HILIC eller normalfasekromatografi.
- Fremragende peak-symmetri
- Smalle toppe for fremragende effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
- Løsninger til højkapacitetsscreening1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | UHPLC |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelform | Fuldstændig porøs |
| Partikelstørrelse | 1.9μ m |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L8 |
| Stationær fase | Amino (NH2) |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Emballagemateriale | Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 2% |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.