Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC kolonner
Artikelnummer. 10752717 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
10752717 250 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10427324 50 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10157554 50 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10391295 100 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10147654 100 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10742717 150 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10006074 150 mm 4.6 mm 5 μm Hver
10554105 250 mm 2.1 mm 5 μm Hver
10322975 250 mm 4 mm 5 μm Hver
10517455 250 mm 3 mm 5 μm Hver
10732347 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10670246 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10177994 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10793097 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Hver
10381295 150 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10169564 150 mm 3 mm 3 μm Hver
10600826 150 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10211095 150 mm 1 mm 3 μm Hver
10289364 100 mm 4.6 mm 3 μm Hver
10689755 100 mm 3 mm 3 μm Hver
10742527 100 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10187654 50 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10681196 30 mm 2.1 mm 3 μm Hver
10056114 10 mm 4 mm 3 μm -
10478664 10 mm 3 mm 3 μm Pakke med 4
10698515 10 mm 2.1 mm 3 μm Pakke med 4
10036304 10 mm 1 mm 3 μm Pakke med 4
10259174 10 mm 4 mm 5 μm Pakke med 4
10525615 10 mm 3 mm 5 μm Pakke med 4
10659465 10 mm 2.1 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10752717 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25705254630
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnået fremragende topform og følsomhed i svag anionudveksling, omvendt fase og normal fase-tilstande med Hypersil GOLD Amino LC-søjler.
Opnå fremragende kromatografiske separationer i svag anionbytning, omvendt fase og normal fase med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC kolonner. Disse søjler, der har en højtydende aminopropylfase, giver enestående topform og følsomhed og fås med en partikelstørrelse på μ1,9 m til højhastigheds- og højeffektiv separation.
Fremragende kromatografiske egenskaber i tre tilstande
  • Bevarer anioner og organiske syrer i svag anionudvekslingstilstand, når de bruges med fælles buffere og en organisk modifikator
  • Excels til kulhydratanalyse i omvendt fase-tilstand
  • Tilbyder en alternativ selektivitet til silicakolonner i normalfasekromatografi
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HILIC eller normalfasekromatografi.
  • Fremragende peak-symmetri
  • Smalle toppe for fremragende effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
  • Løsninger til højkapacitetsscreening1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 2%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.