Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC kolonner
Artikelnummer. 10689755 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10689755
Brand: Thermo Scientific™ 25703103030
Opnå enestående topform og følsomhed i svag anionbytning, omvendt fase og normalfasetilstande med Hypersil GULD Amino LC kolonner.
Opnå fremragende kromatografiske separationer i svag anionbytning, omvendt fase og normal fase med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC kolonner. Disse søjler, der har en højtydende aminopropylfase, giver enestående topform og følsomhed og fås med en partikelstørrelse på μ1,9 m til højhastigheds- og højeffektiv separation.
Excellent Chromatographic Properties in Three Modes
  • Retains anions and organic acids in weak anion exchange mode when used with common buffers and an organic modifier
  • Excels for carbohydrate analysis in reversed phase mode
  • Offers an alternative selectivity to silica columns in normal phase chromatography
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 0.5 mL/min
Til brug med HILIC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 2%
Kolonnetype Mixed Mode
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Type Analytical Column
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.