Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå enestående topform og følsomhed i svag anionbytning, omvendt fase og normalfasetilstande med Hypersil GULD Amino LC kolonner.
Opnå fremragende kromatografiske separationer i svag anionbytning, omvendt fase og normal fase med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC kolonner. Disse søjler, der har en højtydende aminopropylfase, giver enestående topform og følsomhed og fås med en partikelstørrelse på μ1,9 m til højhastigheds- og højeffektiv separation.
Fremragende kromatografiske egenskaber i tre tilstande
- Bevarer anioner og organiske syrer i svag anionbytningstilstand, når det bruges med almindelige buffere og en organisk modifikator
- Udmærker sig til kulhydratanalyse i omvendt fase-tilstand
- Tilbyder en alternativ selektivitet til silicasøjler i normalfasekromatografi
Om Hypersil GOLD familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med avancerede søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
- Fremragende topsymmetri
- Smalle tinder for enestående effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
- Løsninger til high-throughput screening1,9, 3 μog 5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 1,2 ml/min |
| Til brug med | HILISK |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.