Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC kolonner
Artikelnummer. 16398576 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Forberedende kolonne, standard
Guard Cartridge, 4 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat unitSize
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne, standard -
10675335 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytical Column Hver
10762907 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytical Column Hver
10753477 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Analytical Column Hver
10753667 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytical Column Hver
10014574 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Analytical Column Hver
10442595 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. Pakke med 4
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. Pakke med 4
10025644 10 mm 2.1 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10287924 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Analytical Column Hver
10277924 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytical Column Hver
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Analytical Column Hver
10690256 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Analytical Column Hver
10056364 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10208264 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytical Column Hver
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10380915 10 mm 2.1 mm 3 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10595125 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Analytical Column Hver
10431825 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonne Hver
10207834 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonne Hver
10422015 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 16398576 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25905259070A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til hurtig analyse af aromatiske analytter, herunder glukokortikosteroider, østrogener, fedtopløselige vitaminer og fosfolipider.
Få fremragende retention og unik selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl omvendt fase HPLC kolonner. En butyl (C4)-linker i den phenylbundne fase giver mulighed for overlegen justering af phenylringen med aromatiske molekyler, hvilket forbedrer pi-pi-interaktioner og forbedrer retentionen af molekylerne. C4-linkeren giver også den stationære fase moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet. Den enestående topform resulterer i større følsomhed.
Særlig selektivitet
  • Giver selektivitet, der er komplementær til den, der tilvejebringes af alkylkædefaser
  • Moderat hydrofobicitet sammenlignet med C18
Om Hypersil GULD Familie af HPLC-søjler
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med state-of-the-art søjler, der giver enestående ydeevne og ensartede adskillelser. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionbytning, HILIC eller normal fase kromatografi.
  • Fremragende topsymmetri
  • Smalle tinder for enestående effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, søjle efter søjle
  • Løsninger til high-throughput screening
  • 1,9, 3 og μ5 m partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 10 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 4300 psi (300 bar)
Partikelform Fully Porous
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Mængde Each
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L11
Stationær fase Phenyl (Ph)
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.