Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- HPLC kolonner og patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC kolonner
Artikelnummer. 10690256 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstørrelse | Kolonneformat | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 10690256 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 16398576 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Forberedende kolonne | - |
| 10675335 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10762907 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10753477 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10127604 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10753667 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10014574 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10005784 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10442595 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10351445 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10525435 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron, 4 stk. | Pakke med 4 |
| 10025644 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Beskyttelsespatron | Pakke med 4 |
| 10287924 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10446984 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10277924 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10794627 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10437324 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10056364 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10208264 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10026124 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron | Pakke med 4 |
| 10279654 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron | Pakke med 4 |
| 10380915 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Beskyttelsespatron | Pakke med 4 |
| 10595125 | 200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | Analytisk kolonne | Hver |
| 10431825 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 10207834 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Analytisk kolonne | Hver |
| 10422015 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Analytisk kolonne | Hver |
Brug rabatkode 27993
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Beschreibung
Få fremragende retention og unik selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl omvendt fase HPLC kolonner. En butyl (C4)-linker i den phenylbundne fase giver mulighed for overlegen justering af phenylringen med aromatiske molekyler, hvilket forbedrer pi-pi-interaktioner og forbedrer retentionen af molekylerne. C4-linkeren giver også den stationære fase moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet. Den enestående topform resulterer i større følsomhed.
- Giver selektivitet, der supplerer den, alkylkædefaser giver,
- Moderat hydrofobicitet sammenlignet med C18
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
- Fremragende peak-symmetri
- Smalle toppe for fremragende effektivitet
- Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
- Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
- Løsninger til højkapacitetsscreening
- 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
Spezifikation
Spezifikation
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fuldstændig porøs |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 175Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L11 |
| Stationær fase | Phenyl |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Emballagemateriale | Ultrapure Silica |
| Kulstofbelastning | 8% |
| Endcapped | Ja |
| Fase | Omvendt fase |
| Materiale | Stainless Steel |
| Teknik | Reversed Phase HPLC |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.