Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC kolonner
Artikelnummer. 10351445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytical Column
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Forberedende kolonne, standard
Guard Cartridge, 4 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10351445
Brand: Thermo Scientific™ 25905014001
Bruges til hurtig analyse af aromatiske analytter, herunder glukokortikosteroider, østrogener, fedtopløselige vitaminer og fosfolipider.
Få fremragende retention og unik selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl omvendt fase HPLC kolonner. En butyl (C4)-linker i den phenylbundne fase giver mulighed for overlegen justering af phenylringen med aromatiske molekyler, hvilket forbedrer pi-pi-interaktioner og forbedrer retentionen af molekylerne. C4-linkeren giver også den stationære fase moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet. Den enestående topform resulterer i større følsomhed.
Special Selectivity
  • Provides selectivity complementary to that provided by alkyl chain phases
  • Moderate hydrophobicity compared to C18
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3, and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Guard Cartridge, 4 Pk.
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
Længde (metrisk) 10 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 175 Å
Overfladeareal 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L11
Stationær fase Phenyl/C4
Produktlinje Hypersil GOLD
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 9%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.