Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC kolonner
Artikelnummer. 10207834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron
Beskyttelsespatron, 4 stk.
Forberedende kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Kolonneformat Pakningsstørrelse
10207834 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonne Hver
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Forberedende kolonne -
10675335 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10762907 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10753477 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10753667 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10014574 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10442595 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonne Hver
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Beskyttelsespatron, 4 stk. Pakke med 4
10025644 10 mm 2.1 mm 5 μm Beskyttelsespatron Pakke med 4
10287924 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10277924 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10690256 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10056364 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10208264 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonne Hver
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Beskyttelsespatron Pakke med 4
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Beskyttelsespatron Pakke med 4
10380915 10 mm 2.1 mm 3 μm Beskyttelsespatron Pakke med 4
10595125 200 mm 2.1 mm 1,9 μm Analytisk kolonne Hver
10431825 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonne Hver
10422015 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10207834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 25902102130
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug til hurtig analyse af aromatiske analytter, herunder glukokortikosteroider, østrogener, fedtopløselige vitaminer og fosfolipider.
Få fremragende retention og unik selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl omvendt fase HPLC kolonner. En butyl (C4)-linker i den phenylbundne fase giver mulighed for overlegen justering af phenylringen med aromatiske molekyler, hvilket forbedrer pi-pi-interaktioner og forbedrer retentionen af molekylerne. C4-linkeren giver også den stationære fase moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet. Den enestående topform resulterer i større følsomhed.
Særlig selektivitet
  • Giver selektivitet, der supplerer den, alkylkædefaser giver,
  • Moderat hydrofobicitet sammenlignet med C18
Om Hypersil GOLD-familien af HPLC-kolonner
Mød udfordringerne ved moderne kromatografi med topmoderne søjler, der leverer fremragende ydeevne og ensartede separationer. Tolv forskellige kemier er tilgængelige, så du kan optimere separationer og maksimere produktiviteten. Få fremragende topformer i omvendt fase, ionudveksling, HYALURON eller normalfasekromatografi.
  • Fremragende peak-symmetri
  • Smalle toppe for fremragende effektivitet
  • Forbedret følsomhed og forbedret opløsning
  • Enestående reproducerbarhed for pålidelig kromatografi, kolonne efter kolonne
  • Løsninger til højkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 og 5 μm partikelstørrelser til alle dine separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med UHPLC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 18130 psi (1250 bar)
Partikelform Fuldstændig porøs
Partikelstørrelse 1.9μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 175Å
Mængde Hver
Overfladeareal 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L11
Stationær fase Phenyl
Produktlinje Hypersil GULD
Emballagemateriale Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 8%
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Stainless Steel
Teknik UHPLC, HPLC
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.