Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruges til hurtig analyse af aromatiske analytter, herunder glukokortikosteroider, østrogener, fedtopløselige vitaminer og fosfolipider.
Få fremragende retention og unik selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl omvendt fase HPLC kolonner. En butyl (C4)-linker i den phenylbundne fase giver mulighed for overlegen justering af phenylringen med aromatiske molekyler, hvilket forbedrer pi-pi-interaktioner og forbedrer retentionen af molekylerne. C4-linkeren giver også den stationære fase moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet. Den enestående topform resulterer i større følsomhed.
- Provides selectivity complementary to that provided by alkyl chain phases
- Moderate hydrophobicity compared to C18
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3, and 5μm particle sizes for all your separation needs
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 175 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP type | L11 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.