Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano (CN) Blandet tilstand HPLC-kolonne, 3μ m, 4,6 mm x 100 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hurtigere mobilfase-ækvilibrering sammenlignet med silica i normal fase
- Ikke deaktiveret af spor af vand i normal fase
- En af de mindst tilbageholdende af omvendt fase materialer og derfor nyttig til at adskille polære forbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L10 |
| Vis mere |