Få mere at vide
Descripción
Når du har brug for en anden selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkæder i omvendt fase, skal du bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Hypersil GOLD™ CN kolonner som et alternativ.
- Hurtigere mobilfase-ækvilibrering sammenlignet med silica i normal fase
- Ikke deaktiveret af spor af vand i normal fase
- En af de mindst tilbageholdende af omvendt fase materialer og derfor nyttig til at adskille polære forbindelser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information. Bemærk venligst at Hypersil CPS og CPS-2 kolonner sendes i isooctan:ethanol. Ved omvendt fase applikationer skylles med ethanol eller 2-propanol før brug.
Especificaciones
Especificaciones
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Maks. Tryk | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mostrar más |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.