Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano HPLC kolonner
Artikelnummer. 10088942 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10088942
Brand: Thermo Scientific™ 30803154630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Når du har brug for en anden selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkæder i omvendt fase, skal du bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC kolonner.
Når du har brug for en anden selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkæder i omvendt fase, skal du bruge Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. For mere udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Hypersil GOLD™ CN kolonner som et alternativ.
  • Hurtigere mobilfase-ækvilibrering sammenlignet med silica i normal fase
  • Ikke deaktiveret af spor af vand i normal fase
  • En af de mindst tilbageholdende af omvendt fase materialer og derfor nyttig til at adskille polære forbindelser
Bestillingsoplysninger:
Andre kolonnedimensioner er tilgængelige. Fås også i 10 μm. Ring til kundeservice for flere oplysninger. Bemærk venligst at Hypersil CPS og CPS-2 kolonner sendes i isooctan:ethanol. Ved anvendelser i omvendt fase skylles med ethanol eller 2-propanol før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.