Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano HPLC kolonner
Product Code. p-4523269 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10243753 250 mm 4.6 mm Hver
10038334 150 mm 4.6 mm Hver
2 options
Product Code. 10243753
Brand: Thermo Scientific™ 31805254630
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse cyanokolonner, når du har brug for forskellig selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkædebundne faser i omvendt fase.
Når du har brug for forskellig selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkædebundne faser i omvendt fase, brug Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. Til udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Hypersil GOLD™ CN kolonner som et alternativ.
  • En cyanopropylfase til både normal og omvendt fase HPLC
  • Hurtigere mobilfase-ækvilibrering sammenlignet med silica i normal fase
  • Ikke deaktiveret af spor af vand i normal fase
  • Når det bruges som et omvendt fasemateriale, komplementerer cyanoselektivitet de alkylkædebundne faser, men med lavere hydrofobicitet
  • En af de mindst tilbageholdende af omvendt fase materialer og derfor nyttig til at adskille polære forbindelser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.