Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano HPLC kolonner
Artikelnummer. 10243753 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10243753 250 mm 4.6 mm Hver
10038334 150 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10243753 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 31805254630
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse cyanokolonner, når du har brug for forskellig selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkædebundne faser i omvendt fase.
Når du har brug for forskellig selektivitet i normal fase eller en komplementær selektivitet til alkylkædebundne faser i omvendt fase, brug Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano LC kolonner. Hypersil stationære faser er anerkendt som en industristandard i HPLC. Bevist som et effektivt analytisk værktøj, klassisk Hypersil faser er veletablerede og refereres til i HPLC-metoder. Kvaliteten er sikret ved fremstilling under ISO 9001-2000 kvalitetsretningslinjer. Til udfordrende separationer, der kræver forbedret kromatografisk ydeevne, brug Hypersil GOLD™ CN kolonner som et alternativ.
  • En cyanopropylfase til både normal og omvendt fase HPLC
  • Hurtigere mobilfase-ækvilibrering sammenlignet med silica i normal fase
  • Ikke deaktiveret af spor af vand i normal fase
  • Når det bruges som et omvendt fasemateriale, komplementerer cyanoselektivitet de alkylkædebundne faser, men med lavere hydrofobicitet
  • En af de mindst tilbageholdende af omvendt fase materialer og derfor nyttig til at adskille polære forbindelser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil klassisk
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs type A-silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.